SRP0207
PEST Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Lver regeneration-related protein LRRG084, PEST proteolytic signal containing nuclear protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
61.4 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PCNP(57092)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires