SRP0150
Set8 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
KMT5A, Lysine N-methyltransferase 5A, PR-Set7, SET domain containing (lysine methyltransferase) 8, SETD8
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
44 kDa
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SETD8(387893)
Description générale
Application
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable