SRP0121
Sirtuin 7 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
NAD-dependent ADP-ribosyltransferase sirtuin-7, SIR2L7, SIRT7, sir2-like 7
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
46 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... SIRT7(51547)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires