Documents
SRE0012
Sigma-Aldrich
Apolipoprotein A−I human
histidine-tagged, recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonyme(s) :
Apolipoprotein A-I histidine-tagged, APOA1, Apo-AI, Apolipoprotein A-I, C117399, MGC117399
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Pureté
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... APOA1(335)
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nathalie Niyonzima et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 195(1), 257-264 (2015-05-31)
Chronic inflammation of the arterial wall is a key element in the development of atherosclerosis, and cholesterol crystals (CC) that accumulate in plaques are associated with initiation and progression of the disease. We recently revealed a link between the complement
Judit Cubedo et al.
Journal of lipid research, 56(9), 1762-1773 (2015-07-15)
Diabetic (DM) patients have exacerbated atherosclerosis and high CVD burden. Changes in lipid metabolism, lipoprotein structure, and dysfunctional HDL are characteristics of diabetes. Our aim was to investigate whether serum ApoA-I, the main protein in HDL, was biochemically modified in