SML3842
TAT-SAMβA trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
SAMβA trifluoroacetate, TAT(47-57)-GG-βIIPKC(624-632) trifluoroacetate, TAT(47-57)-GG-SAMβA trifluoroacetate, YGRKKRRQRRR-GG-RNAENFDRF trifluoroacetate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
(Powder or Lyophilized powder or film)
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Température de stockage
-10 to -25°C
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable