Documents
SML3822
Sigma-Aldrich
SA-15-P
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[4-[2-[2,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-2-oxoethoxy]phenyl]-2-furancarboxamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H24N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.48
Code UNSPSC :
51111800
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
SA-15-P is a LAG-3 (CD223) inhibitor that blocks LAG-3 interactions with both major histocompatibility complex class II and fibrinogen-like protein 1 by cell-free (MHCII IC50 = 4.21 μM & FGL1 IC50 = 6.52 μM) and cell-based binding assays (IC50 ~15 μM against 150 ng/mL or 1.5 nM FGL1-hFc binding to stable LAG-3-expressing CHO-K1 cell line).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Discovery of First-in-Class Small Molecule Inhibitors of Lymphocyte Activation Gene 3 (LAG-3)
ACS Medicinal Chemistry Letters, 14(5), 629-635 (2023)