SML3766
SRI-42127
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-(1H-Indazol-6-yl)-N-methyl-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)imidazo[1,2-b]pyridazin-6-amine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
room temp
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable