Principaux documents
SML3654
Sigma-Aldrich
Lockdown
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,2-Bis[4-(3,4-dicarboxyphenoxy)phenyl]propane, 4,4′-[(1-Methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxy)]bis[1,2-benzenedicarboxylic acid], BTB 13888
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H24O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
556.52
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C1=CC=C(OC2=CC(C(O)=O)=C(C(O)=O)C=C2)C=C1)(C)C(C=C3)=CC=C3OC4=CC(C(O)=O)=C(C(O)=O)C=C4
InChI
1S/C31H24O10/c1-31(2,17-3-7-19(8-4-17)40-21-11-13-23(27(32)33)25(15-21)29(36)37)18-5-9-20(10-6-18)41-22-12-14-24(28(34)35)26(16-22)30(38)39/h3-16H,1-2H3,(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)
Clé InChI
KJLPSBMDOIVXSN-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable, potent, and selective allosteric inhibitor of phosphatase PPM1F
Lockdown (Cpd12) is a cell permeable, potent, and selective allosteric inhibitor of phosphatase PPM1F.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable