SML3609
Sulthiame
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(1,1-Dioxothiazinan-2-yl)benzenesulfonamide, 4-(Tetrahydro-1,1-dioxido-2H-1,2-thiazin-2-yl)-benzenesulfonamide, 4-sulfamoyl-phenyl-[1,2]thiazinane-1,1-dioxide, Sultiame
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
NS(C1=CC=C(N2CCCCS2(=O)=O)C=C1)(=O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable