SML3568
C26-A6
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-chloro-2-methoxy-N-(2-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-8-yl)benzenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=S(NC1=CC=CN2N=C(C)N=C12)(C3=CC(Cl)=CC=C3OC)=O
Clé InChI
HLRMNXITZQAUIH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable