SML3566
SUN11602
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[[4-[[2-(4-Amino-2,3,5,6-tetramethylanilino)acetyl]-methylamino]piperidin-1-yl]methyl]benzamide, 4-[[4-[[2-[(4-Amino-2,3,5,6-tetramethylphenyl)amino]acetyl]methylamino]-1-piperidinyl]methyl]benzamide, SUN 11602, SUN-11602
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable