SML3504
AM-2201
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-(5-Fluoropentyl)-3-(1-naphthoyl) indole, AM 2201, JWH 2201, [1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1-naphthalenylmethanone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=CC2=C1C=CC=C2)C3=CN(C4=CC=CC=C43)CCCCCF
InChI
1S/C24H22FNO/c25-15-6-1-7-16-26-17-22(20-12-4-5-14-23(20)26)24(27)21-13-8-10-18-9-2-3-11-19(18)21/h2-5,8-14,17H,1,6-7,15-16H2
Clé InChI
ALQFAGFPQCBPED-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable