Documents
SML3429
Sigma-Aldrich
Maropitant
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2S,3S)-2-Benzhydryl-N-[(5-tert-butyl-2-methoxyphenyl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, (2S,3S)-N-(5-tert-Butyl-2-methoxyphenyl)methyl-2-diphenylmethyl-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, 2-Benzhydryl-1-aza-bicyclo[2.2.2]oct-3-yl)-(5-tert-butyl-2-methoxybenzyl)amine, CJ-11,972, CJ-11972
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H40N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
Température de stockage
-10 to -25°C
InChI
1S/C32H40N2O/c1-32(2,3)27-15-16-28(35-4)26(21-27)22-33-30-25-17-19-34(20-18-25)31(30)29(23-11-7-5-8-12-23)24-13-9-6-10-14-24/h5-16,21,25,29-31,33H,17-20,22H2,1-4H3/t30-,31-/m0/s1
Clé InChI
OMPCVMLFFSQFIX-CONSDPRKSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Maropitant is a neurokinin-1 receptor (NK-1R) antagonist with in vivo antiemetic efficacy.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable