SML3403
HSip-1 DA trifluoroacetate hydrate
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Cyclen-AF-Cu DA trifluoroacetate hydrate, HSip 1 DA, HSip-1 diacetate trifluoroacetate hydrate, HSip1 DA, Hydrogen Sulfide imaging probe-1 DA, [N-(3′,6′-bis(Acetyloxy)-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-5-yl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1-acetamide-κN1,κN4,κN7,κN10]-copper(2+) trifluoroacetate hydrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
707.23 g/mol
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
, Light Blue to Green Blue
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
O=C1OC2(C3=CC=C(NC(C[N]45CCN6CCN7CCN([Cu@+2]765)CC4)=O)C=C13)C8=CC=C(C=C8OC9=CC(OC(C)=O)=CC=C92)OC(C)=O.[y H2O]
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable