Documents
SML3330
Sigma-Aldrich
MRK-560
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
MRK 560, MRK560, N-[cis-4-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]-4-(2,5-difluorophenyl)cyclohexyl]-1,1,1-trifluoromethanesulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H17ClF5NO4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C19H17ClF5NO4S2/c20-12-1-4-15(5-2-12)31(27,28)18(16-11-13(21)3-6-17(16)22)9-7-14(8-10-18)26-32(29,30)19(23,24)25/h1-6,11,14,26H,7-10H2/t14-,18+
Clé InChI
WDZVWDXOIGQJIO-UJKQEGAGSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
MRK-560 is a brain-penetrant, orally active, highly potent and selective gamma-secretase inhibitor (GSI; IC50 = 0.65 nM by SH-SY5Y cellular γ-secretase substrate A4CTF breakdown assay) with little inhibitory potency against a panel of 171 enzymes/receptors. MRK-560 blocks Aβ40 & Aβ42 production with similar potency in SH-SY5Y cultures (IC50 <0.5 nM) and lowers CNS Aβ40 in rats (brain & SCF ED50 in 8h = 6 & 10 mg/kg po.) and APP-YAC mice (brain ED50 in 4h <3 mg/kg po.) in vivo
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable