SML3293
3′,2′-Cgamp Disodium
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Adenylyl-(2′→5′)-3′-guanylic acid cyclic nucleotide disodium
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3[C@H](OP4([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(O[C@H]5[C@@H](O)[C@H](N(C=N6)C7=C6C(NC(N)=N7)=O)O[C@@H]5CO4)=O)O3.[Na].[Na+]
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable