SML3068
PSEM308 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Methyl-3,4,14-triazapentacyclo[12.2.2.14,7.02,13.011,19]nonadeca-2,7(19),8,10-tetraene hydrochloride, 5-Methyl-5,8,9,10,11a,12-hexahydro-4H-8,11-ethanopyrido[3′,2′:3,4]diazepino[6,7,1-hi]indole hydrochloride, PSEM 308 hydrochloride, PSEM308 hydrochloride, Pharmacologically selective effector molecule 308, hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1CC2=CC=CC3=C2N1N=C(C4CCN5CC4)C5C3.Cl
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable