SML3037
MTSSL
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(1-Oxyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-methyl)methanethiosulfonate, 1H-Pyrrol-1-yloxy, 2,5-dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-, 2,5-Dihydro-2,2,5,5-tetramethyl-3-[[(methylsulfonyl)thio]methyl]-1H-pyrrol-1-yloxy, MTS, MTS (spin label), MTSL
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
protect from light
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O]N1C(C)(C)C=C(C1(C)C)CSS(=O)(C)=O
InChI
1S/C10H18NO3S2/c1-9(2)6-8(7-15-16(5,13)14)10(3,4)11(9)12/h6H,7H2,1-5H3
Clé InChI
BLSCGBLQCTWVPO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable