SML2968
JA2131
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,3,6,9-Tetrahydro-1,3-dimethyl-8-[[2-(4-morpholinyl)ethyl]thio]-6-thioxo-2H-purin-2-one, NSC 98003, NSC98003
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C13H19N5O2S2/c1-16-10-9(11(21)17(2)13(16)19)14-12(15-10)22-8-5-18-3-6-20-7-4-18/h3-8H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
XHNSOGDMSSHQFY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable