Documents
SML2954
Sigma-Aldrich
MGR2
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(Naphthalen-1-yloxy)methyl pivalate, 2,2-Dimethylpropanoic acid (1-naphthalenyloxy)methyl ester, MGR1 inactive control, MGR1 negative control
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.31
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
colorless to light brown
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
MGR2 is an inactive analog of and negative control for the reactive oxygen species (ROS) generator MGR1. Unlike MGR1, MGR2 does not induce cellular ROS or cause cell death at high concentrations (>5 μM; RAW264.7, THP1, HeLa, MCF7, A549).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
null