SML2947
Penehyclidine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-[(1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yloxy)methyl]-α-cyclopentyl-benzenemethanol hydrochloride, 3-(2′-phenyl-2′-cyclopentyl-2′-hydroxyl-ethoxy) quinuclidine, Penequine hydrochloride, Penequinine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder (hygroscopic)
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C20H29NO2.ClH/c22-20(18-8-4-5-9-18,17-6-2-1-3-7-17)15-23-19-14-21-12-10-16(19)11-13-21;/h1-3,6-7,16,18-19,22H,4-5,8-15H2;1H
Clé InChI
DDTVVMRZNVIVQM-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable