SML2911
dBRD9 Hydrochloride
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[[[4-(1,2-Dihydro-2-methyl-1-oxo-2,7-naphthyridin-4-yl)-2,6-dimethoxyphenyl]methyl]methylamino]-N-[2-[2-[2-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]ethoxy]ethoxy]ethyl]acetamide Hydrochloride, Naphthiridinone degrader 6 Hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
ligand
pomalidomide
Niveau de qualité
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable