SML2893
LIT-927
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(4-Chlorophenyl)-6-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2(1H)-pyrimidinone, 4-(4-Chlorophenyl)-6-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)pyrimidin-2(1H)-one
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
yellow to brown
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1N=C(C=C(N1)C2=CC=C(C(OC)=C2)O)C3=CC=C(C=C3)Cl
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable