SML2797
UNBS5162
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-benz[de]isoquinolin-5-yl]urea, UNBS 5162, [2-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-5-yl]urea
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C17H18N4O3/c1-20(2)6-7-21-15(22)12-5-3-4-10-8-11(19-17(18)24)9-13(14(10)12)16(21)23/h3-5,8-9H,6-7H2,1-2H3,(H3,18,19,24)
Clé InChI
WCKZRLOUKYFJDY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable