SML2762
RG1534
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-Amino-N-((4-((5-chloropyrimidin-2-yl)oxy)-3-methylphenyl)carbamoyl)benzamide, 2-Amino-N-[[[4-[(5-chloro-2-pyrimidinyl)oxy]-3-methylphenyl]amino]carbonyl]benzamide;
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC1=CC=CC=C1C(NC(NC2=CC(C)=C(C=C2)OC3=NC=C(C=N3)Cl)=O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable