SML2738
SM1-71
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-[2-[[5-Chloro-2-[[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-4-pyrimidinyl]amino]phenyl]-2-propenamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1c(nc(nc1)Nc3ccc(cc3)N4CCN(CC4)C)Nc2c(cccc2)NC(=O)C=C
InChI
1S/C24H26ClN7O/c1-3-22(33)28-20-6-4-5-7-21(20)29-23-19(25)16-26-24(30-23)27-17-8-10-18(11-9-17)32-14-12-31(2)13-15-32/h3-11,16H,1,12-15H2,2H3,(H,28,33)(H2,26,27,29,30)
Clé InChI
SCMLGVPMSXTUNC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable