SML2526
DDR-TRK-1
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoro-methyl)-phenylamino)-(5-methyl-3-(pyrimidin-5-yl)-3-aza-bicyclo[4.4.0]deca-1(6),7,9-trien-9-yl)-methanone, (4R)-1,2,3,4-Tetrahydro-4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-(5-pyrimidinyl)-7-isoquinolinecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -25 to -20°, c = 0.5 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable