SML2461
LM22B-10
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,2′,2′′,2′′′-[[(4-Chlorophenyl)methylene]bis(4,1-phenylenenitrilo)]tetrakis[ethanol], 2,2′,2′,2′′′-[[(4-Chlorophenyl)methylene]bis(4,1-phenylenenitrilo)]tetrakisethanol
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
faint blue to green
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
ClC1=CC=C(C(C2=CC=C(N(CCO)CCO)C=C2)C3=CC=C(N(CCO)CCO)C=C3)C=C1
Clé InChI
QCXQLSGBOUUVNH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable