SML2344
SJB3-019A
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(Pyridin-3-yl)napthalo(-2,3-d)oxazole-4,9-dione
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to very dark gray
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable