SML2336
Sk052-145-2
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(Cyclopentyloxy)-5-methoxy-2-nitro-N-(5-(pentan-3-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)benzamide, Lipoprotein signal peptidase inhibitor, Lsp inhibitor
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(NC1=NN=C(C(CC)CC)S1)C2=CC(OC)=C(OC3CCCC3)C=C2[N+]([O-])=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable