SML2314
Celgosivir
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6-O-Butanoylcastanospermine, 6-O-Butyrylcastanospermine, BuCast, Butanoic acid (1S,6S,7S,8R,8aR)-octahydro-1,7,8-trihydroxy-6-indolizinyl ester, Butanoic acid [1S-(1α,6β,7α,8β,8aβ)]-octahydro-1,7,8-trihydroxy-6-indolizinyl ester, MDL 28,574, MDL 28574, MDL-28574
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
under inert gas
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H](OC(CCC)=O)CN2[C@@]([C@@H](O)CC2)([H])[C@H]1O
InChI
1S/C12H21NO5/c1-2-3-9(15)18-8-6-13-5-4-7(14)10(13)12(17)11(8)16/h7-8,10-12,14,16-17H,2-6H2,1H3/t7-,8-,10+,11+,12+/m0/s1
Clé InChI
HTJGLYIJVSDQAE-VWNXEWBOSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable