SML2172
CLP290
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
[5-Fluoro-2-[(Z)-(2-hexahydropyridazin-1-yl-4-oxo-thiazol-5-ylidene)methyl]phenyl] pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC1=CC=C(/C=C2C(N=C(N3NCCCC3)S/2)=O)C(OC(N4CCCC4)=O)=C1
InChI
1S/C19H21FN4O3S/c20-14-6-5-13(15(12-14)27-19(26)23-8-3-4-9-23)11-16-17(25)22-18(28-16)24-10-2-1-7-21-24/h5-6,11-12,21H,1-4,7-10H2/b16-11-
Clé InChI
DIXMMXNNKLCLOM-WJDWOHSUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable