SML2155
TAK-901
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-[3-(Ethylsulfonyl)phenyl]-3,8-dimethyl-N-(1-methyl-4-piperidinyl)-9H-pyrido[2,3-b]indole-7-carboxamide, TAK 901
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C28H32N4O3S/c1-5-36(34,35)21-8-6-7-19(14-21)23-15-22(28(33)30-20-9-11-32(4)12-10-20)18(3)26-25(23)24-13-17(2)16-29-27(24)31-26/h6-8,13-16,20H,5,9-12H2,1-4H3,(H,29,31)(H,30,33)
Clé InChI
WKDACQVEJIVHMZ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3