SML1985
GSK6853
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-N-(1,3-Dimethyl-6-(2-methylpiperazin-1-yl)-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazol-5-yl)-2-methoxybenzamide, N-[2,3-Dihydro-1,3-dimethyl-6-[(2R)-2-methyl-1-piperazinyl]-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl]-2-methoxybenzamide
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -45 to -55°, c = 0.3 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C1N(C)C2=CC(N3CCNC[C@H]3C)=C(NC(C4=C(OC)C=CC=C4)=O)C=C2N1C
Clé InChI
FQWDVNSBYDXPIO-CQSZACIVSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
GSK9311 is the negative control for the active enantiomer, GSK6853. GSK9311 is available from Sigma. To learn more about and purchase GSK9311, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable