SML1971
LLY-284
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2R,3R,4S,5R)-2-(4-Amino-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-7-yl)-5-((S)-hydroxy(phenyl)methyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, (S)-5′-phenyl-7-deazaadenosine; 6-amino-9-[(S)-5′-phenyl(ribofuranosyl)]-7-deazapurine, LLY 284, LLY284
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H]([C@@H](O)C2=CC=CC=C2)O[C@@H](N3C(N=CN=C4N)=C4C=C3)[C@@H]1O
Actions biochimiques/physiologiques
LLY-283, the active probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase LLY-283, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable