SML1968
Phentermine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
α,α-Dimethylphenethylamine hydrochloride, α-Benzylisopropylamine hydrochloride, 1,1-Dimethyl-2-phenylethylamine hydrochloride, 2-Methyl-1-phenylpropan-2-amine hydrochloride, 2-Phenyl-tert-butylamine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CC(C)(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-10(2,11)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7H,8,11H2,1-2H3;1H
Clé InChI
NCAIGTHBQTXTLR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable