SML1945
IMB-808
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,3-Dihydro-N-methyl-N-[2-oxo-2-[(2,3,4-trifluorophenyl)amino]ethyl]-1,4-benzodioxin-6-carboxamide, N-Methyl-N-(2-oxo-2-((2,3,4-trifluorophenyl)amino)ethyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4] dioxin-7-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC1=C(NC(CN(C)C(C2=CC(OCCO3)=C3C=C2)=O)=O)C=CC(F)=C1F
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable