SML1686
Neoseptin-3
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(αS)-α-[[4-Amino-3-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]benzoyl]amino]-benzenebutanoic acid 1,1-dimethylethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D 37 to 45°, c = 0.1 in chloroform
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 15 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1=CC=C(C(N[C@@H](CCC2=CC=CC=C2)C(OC(C)(C)C)=O)=O)C=C1CCC3=CC=C(O)C=C3
Actions biochimiques/physiologiques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable