Principaux documents
SML1663
Sigma-Aldrich
Butoconazole nitrate
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-(2,6-dichlorophenyl)sulfanylbutyl]imidazole,nitric acid, Exelgyn, Femstat One, Gynazole-1, Gynomyk, (±)-1-[4-(4-Chlorophenyl)-2-[(2,6-dichlorophenyl)thio]butyl]-1H-imidazole mononitrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H17Cl3N2S · HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.79
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
DMSO or DMF: soluble
methanol: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC1=C(C(Cl)=CC=C1)SC(CCC2=CC=C(Cl)C=C2)CN3C=CN=C3.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H17Cl3N2S.HNO3/c20-15-7-4-14(5-8-15)6-9-16(12-24-11-10-23-13-24)25-19-17(21)2-1-3-18(19)22;2-1(3)4/h1-5,7-8,10-11,13,16H,6,9,12H2;(H,2,3,4)
Clé InChI
ZHPWRQIPPNZNML-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Butoconazole is an imidazole derivative with in vitro antifungal activity against Candida spp. In addition, Butoconazole is clinically effective against vaginal infections.[1][2][3][4] The exact mechanism for its activity is unknown. However, Butoconazole was found to interfere with the biosynthesis of lipid and ergosterol.[5]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Walker, K.A.M., et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 21, 840-843 (1978)
Droegemuller, W., et al.
Obstetrics and Gynecology, 64, 530-534 (1984)
Tatum, D.M., et al.
Infection Control and Hospital Epidemiology : The Official Journal of the Society of Hospital Epidemiologists of America, 9, 122-124 (1988)
Odds, F.C., et al.
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 14, 105-114 (1984)
Jacobson, J.B., et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 64, 241-244 (1985)