Principaux documents
SML1590
Sigma-Aldrich
Alcaftadine
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
6,11-Dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-5H-imidazo[2,1-b][3]benzazepine-3-carboxaldehyde, R 89674
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H21N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1CCC(CC1)=C2C3=CC=CC=C3CCN4C2=NC=C4C=O
InChI
1S/C19H21N3O/c1-21-9-6-15(7-10-21)18-17-5-3-2-4-14(17)8-11-22-16(13-23)12-20-19(18)22/h2-5,12-13H,6-11H2,1H3
Clé InChI
MWTBKTRZPHJQLH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Actions biochimiques/physiologiques
Alcaftadine is a potent inverse agonist at H1, H2 and H4 histamine receptors.
Alcaftadine is a potent inverse agonist at H1, H2 and H4 histamine receptors. Alcaftadine is antiallergic agent that exhibit anti-inflammatory and mast cell stabilizing effects.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable