Principaux documents
SML1487
Sigma-Aldrich
ABT-089 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-methyl-3-(2-(S)-pyrrolidinylmethoxy)pyridine dihydrochloride, Pozanicline dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H16N2O · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.18
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D +20 to +30°, c = 1 in methanol
Couleur
white to beige
Solubilité
H2O: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(OC[C@@H]2CCCN2)C=CC=N1.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C11H16N2O.2ClH/c1-9-11(5-3-6-12-9)14-8-10-4-2-7-13-10;;/h3,5-6,10,13H,2,4,7-8H2,1H3;2*1H/t10-;;/m0../s1
Clé InChI
UGVSESCRKJTJAK-XRIOVQLTSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
ABT-089 (Pozanicline) is a subtype-selective neuronal nicotinic receptor partial agonist binding primarily to the α4β2 and also α6β2 subtypes. It has been investigated for alleviating symptoms of nicotine withdrawal including cognitive deficits and anxiety.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable