SML1467
ASP7663
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-2-[7-Fluoro-1,2-dihydro-1-(2-methylpropyl)-2-oxo-3H-indol-3-ylidene]acetic acid, (E)-[7-Fluoro-1-(2-methylpropyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene]acetic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
light orange to dark orange
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)CN(C1=C(F)C=CC=C1/C2=C\C(O)=O)C2=O
InChI
1S/C14H14FNO3/c1-8(2)7-16-13-9(4-3-5-11(13)15)10(14(16)19)6-12(17)18/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,17,18)/b10-6+
Clé InChI
RCVZUIGCNAAMIC-UXBLZVDNSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable