Principaux documents
SML1398
Sigma-Aldrich
TM5275 sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-[2-[2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)-2-oxoethoxy]acetamido]-5-chlorobenzoic acid sodium salt, 5-Chloro--[[2-[2-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]acetyl]amino]-benzoic acid sodium salt, Sodium 5-chloro-2-[({2-[4-(diphenylmethyl) piperazin-1-yl]-2-oxoethoxy}acetyl)amino]benzoate, TM 5275, TM-5275
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H27ClN3O5 · Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
543.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(COCC(NC1=C(C([O-])=O)C=C(Cl)C=C1)=O)N2CCN(C(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)CC2.[Na+]
InChI
1S/C28H28ClN3O5.Na/c29-22-11-12-24(23(17-22)28(35)36)30-25(33)18-37-19-26(34)31-13-15-32(16-14-31)27(20-7-3-1-4-8-20)21-9-5-2-6-10-21;/h1-12,17,27H,13-16,18-19H2,(H,30,33)(H,35,36);/q;+1/p-1
Clé InChI
JSHSGBIWNPQCQZ-UHFFFAOYSA-M
Actions biochimiques/physiologiques
TMS5275 is an orally available, potent and selective inhibitor of PAI-1 that delivers antithrombotic benefits devoid of bleeding effect in nonhuman primates.
TMS5275 is an orally available, potent and selective inhibitor of PAI-1.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable