SML1362
L755507
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[[(Hexylamino)carbonyl]amino]-N-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-3-(4-hydroxyphenoxy)propyl]amino]ethyl]phenyl]-benzenesulfonamide, L-755,507
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=CC=C(OC[C@@H](O)CNCCC2=CC=C(NS(C3=CC=C(NC(NCCCCCC)=O)C=C3)(=O)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C30H40N4O6S/c1-2-3-4-5-19-32-30(37)33-24-10-16-29(17-11-24)41(38,39)34-25-8-6-23(7-9-25)18-20-31-21-27(36)22-40-28-14-12-26(35)13-15-28/h6-17,27,31,34-36H,2-5,18-22H2,1H3,(H2,32,33,37)/t27-/m0/s1
Clé InChI
NYYJKMXNVNFOFQ-MHZLTWQESA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Modulation of homology-directed repair (HDR) within the context of CRISPR-genome editing has led to the identification of small molecules that enhance CRISPR-mediated HDR efficiency in various cell types.