SML1343
3PO
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-3-(3-Pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-one, 3PO (inhibitor of glucose metabolism)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=NC=C1)/C=C/C2=CN=CC=C2
InChI
1S/C13H10N2O/c16-13(12-5-8-14-9-6-12)4-3-11-2-1-7-15-10-11/h1-10H/b4-3+
Clé InChI
UOWGYMNWMDNSTL-ONEGZZNKSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable