SML1323
NU6140
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-[[6-(Cyclohexylmethoxy)-9H-purin-2-yl]amino]-N,N-diethyl-benzamide
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(NC2=NC(NC=N3)=C3C(OCC4CCCCC4)=N2)C=C1
InChI
1S/C23H30N6O2/c1-3-29(4-2)22(30)17-10-12-18(13-11-17)26-23-27-20-19(24-15-25-20)21(28-23)31-14-16-8-6-5-7-9-16/h10-13,15-16H,3-9,14H2,1-2H3,(H2,24,25,26,27,28)
Clé InChI
XHEQSRJCJTWWAH-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable