SML1311
Rubone
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2E)-1-(2-Hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)-3-(2,4,5-trimethoxyphenyl)-2-propen-1-one, 2′-Hydroxy-2,4,4′,5,6′-pentamethoxychalcone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
yellow to orange
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C20H22O7/c1-23-13-9-15(22)20(19(10-13)27-5)14(21)7-6-12-8-17(25-3)18(26-4)11-16(12)24-2/h6-11,22H,1-5H3/b7-6+
Clé InChI
VHCQVGQULWFQTM-VOTSOKGWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable