Principaux documents
SML1303
Sigma-Aldrich
Olinone
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2,3,4,5-Tetrahydro-5-(4’-acetamidobutyl)-1H-pyrido-[4,3-b]indol-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H21N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.37
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL, clear
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Olinone is a potent and selective inhibitor of BET (bromodomain and extraterminal domain) first bromodomain BrD1 that facilitates the progression of primary oligodendrocyte progenitors toward a differentiated phenotype.
Olinone is a potent and selective inhibitor of BET (bromodomain and extraterminal domain) first bromodomain BrD1.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable