SML1200
RO8191
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)-2,4-bis(trifluoromethyl)-imidazo[1,2-a][1,8]naphthyridine, RO4948191
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 0.5 mg/mL, clear (warmed)
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.