SML1172
FFN102
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(2-Amino-ethyl)-6-chloro-7-hydroxy-chromen-2-one trifluoroacetate, 4-(2-Aminoethyl)-6-chloro-7-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one trifluoroacetate, Mini 102, Mini102
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to light brown
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(O)=O.NCCC(C1=CC(Cl)=C(O)C=C1O2)=CC2=O
InChI
1S/C11H10ClNO3.C2HF3O2/c12-8-4-7-6(1-2-13)3-11(15)16-10(7)5-9(8)14;3-2(4,5)1(6)7/h3-5,14H,1-2,13H2;(H,6,7)
Clé InChI
OGHPXKAKVMJGQH-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable